Documenti fondamentali
AC5947208091
Accela ChemBio Inc.
2-Chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O3/c1-13-5-3-2-4(10(11)12)7(9)6(5)8/h2-3H,9H2,1H3
InChI
FSPLLVSJOZOBGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY039016&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY039016.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)