Documenti fondamentali
AC5429242401
Accela ChemBio Inc.
6-(2,4-Difluorophenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-(2,4-difluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7F2NO/c13-8-4-5-10(11(14)6-8)12-3-1-2-9(7-16)15-12/h1-7H
InChI
JHJHFOLZKPEAIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY031904&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY031904.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)