Documenti fondamentali
AC5428452559
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-Amino-2-(4-pyridinyl)acetate Dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl amino(4-pyridinyl)acetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-3-5-11-6-4-7;;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;2*1H
InChI
AOMVMLUKRQWUNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY007583&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY007583.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)