AC5410537742
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(2-Nitrophenyl)isoxazole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-(2-nitrophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)8-6-10(18-12-8)7-4-2-3-5-9(7)13(15)16/h2-6H,1H3
InChI
NVHNLFNZDOHJQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015160&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY015160.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)