Documenti fondamentali
AC5388701756
Accela ChemBio Inc.
alpha-Methyl-2-furanethanol
Scegli un formato
5 G
CHF 611.14
SKU del venditore: SY021784-5G
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 611.14
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
SKU del venditore: SY021784-5G
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-furyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-6(8)5-7-3-2-4-9-7/h2-4,6,8H,5H2,1H3
InChI
PGFZSINXOZLDPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY021784&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY021784.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)