Documenti fondamentali
AC5372910257
Accela ChemBio Inc.
Ethyl N-Cbz-morpholine-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 132.26
SKU del venditore: SY008026-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 132.26
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.32
Numero MDL:
SKU del venditore: SY008026-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzyl 2-ethyl 2,4-morpholinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-2-19-14(17)13-10-16(8-9-20-13)15(18)21-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI
QEIFMBIQRFZCCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008026&attname=GoodsCode
Pittogrammi
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY008026.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)