AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
Scegli un formato
SKU del venditore: AA003OTB-25G
CHF 84.92
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AA003OTB-25G
CHF 84.92
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
InChI
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)