Documenti fondamentali
AABH99A4DE1A
AA BLOCKS, INC.
1-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-[2-(2-fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17FN2.2ClH/c13-12-4-2-1-3-11(12)5-8-15-9-6-14-7-10-15;;/h1-4,14H,5-10H2;2*1H
InChI
SPNNBCGEUXSUDN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1266694-49-8
Synonym
1-[2-(2-Fluorophenyl)ethyl]piperazine dihydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1266694-49-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)