Key Documents
AABH99A43F2B
AA BLOCKS, INC.
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.37
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 7-(3-thienyl)heptanoate
Inchi Code
1S/C13H20O2S/c1-2-15-13(14)8-6-4-3-5-7-12-9-10-16-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI
NROUTCPPCHONSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/142422-84-2
Synonym
Ethyl 7-(thiophen-3-yl)heptanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=142422-84-2
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti