AABH99A439EE
AA BLOCKS, INC.
ethyl 5-thenoyl-2-thiophene carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3S2/c1-2-15-12(14)10-6-5-9(17-10)11(13)8-4-3-7-16-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI
QEDVWYBJFWQUDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/890100-51-3
Synonym
Ethyl5-thenoyl-2-thiophenecarboxylate97%
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=890100-51-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)