Documenti fondamentali
AABH99A4250D
AA BLOCKS, INC.
Potassium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.65
Numero MDL:
Iupac Name
potassium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
Inchi Code
1S/C8H6BrClNO4P.2K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI
BYVJPKSAOAYTGG-UHFFFAOYSA-L
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/102185-49-9
Synonym
Potassium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=102185-49-9
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti