AABH97D2CAAD
AA BLOCKS, INC.
sodium 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) sulphonatosuccinate
Scegli un formato
SKU del venditore: AA00BV9V-25G
CHF 82.15
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AA00BV9V-25G
CHF 82.15
Iupac Name
1,4-bis((4-methylpentan-2-yl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C16H30O7S.Na/c1-10(2)7-12(5)22-15(17)9-14(24(19,20)21)16(18)23-13(6)8-11(3)4;/h10-14H,7-9H2,1-6H3,(H,19,20,21);
InChI
XHEDTHUFPRAWPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2373-38-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)