Key Documents
AABH97D294CB
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.11
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c1-3-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)14-4-2/h3,5-7H,1,4H2,2H3
InChI
AZDZDLBOLLTQER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1416979-61-7
Synonym
Ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1416979-61-7
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti