Documenti fondamentali
AABH97CE8E5D
AA BLOCKS, INC.
1-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.37
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19N3O4S/c1-8-11(9(2)14(3)13-8)20(18,19)15-6-4-5-10(7-15)12(16)17/h10H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
CJYNCJMQAGDWKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/899703-32-3
Synonym
1-[(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=899703-32-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)