Documenti fondamentali
AABH97CE8991
AA BLOCKS, INC.
3-(2,6-Dioxo-piperidin-1-yl)-propionic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,6-dioxo-1-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO4/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(12)13/h1-5H2,(H,12,13)
InChI
LRSYPIMZSNLPLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/94497-33-3
Synonym
3-(2,6-Dioxopiperidin-1-yl)propanoicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=94497-33-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)