Documenti fondamentali
AABH97CE8944
AA BLOCKS, INC.
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-1H-[1,4]dioxino[2,3-f]benzimidazol-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-5-10-11-6-3-8-9(4-7(6)12-10)15-2-1-14-8/h3-4,13H,1-2,5H2,(H,11,12)
InChI
IHQDIXOKMUPRPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/870544-33-5
Synonym
(6,7-Dihydro-1H-5,8-dioxa-1,3-diaza-cyclopenta[b]naphthalen-2-yl)-methanol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=870544-33-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)