Documenti fondamentali
AABH97CE882C
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(Piperidine-1-sulfonyl)-phenyl]-piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.43
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C15H23N3O2S/c19-21(20,18-10-2-1-3-11-18)15-6-4-14(5-7-15)17-12-8-16-9-13-17/h4-7,16H,1-3,8-13H2
InChI
FPONFHYRKJJMCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886506-36-1
Synonym
1-[4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]piperazine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886506-36-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)