Key Documents
AABH97CE8483
AA BLOCKS, INC.
4-Methylquinazoline-2-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-quinazolinethiol
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9(12)10-6/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
InChI
VSJBRYSRAMLVQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/25809-91-0
Synonym
4-methylquinazoline-2-thiol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=25809-91-0
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti