Documenti fondamentali
AABH97CE7C73
AA BLOCKS, INC.
2-(pyrrolidine-1-sulfonyl)ethan-1-amine
Scegli un formato
500 MG
CHF 792.40
1 G
CHF 871.32
5 G
CHF 1’663.25
SKU del venditore: AA00C89O-500MG
CHF 792.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 792.40
1 G
CHF 871.32
5 G
CHF 1’663.25
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.26
Numero MDL:
SKU del venditore: AA00C89O-500MG
CHF 792.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylsulfonyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S/c7-3-6-11(9,10)8-4-1-2-5-8/h1-7H2
InChI
JRFULQLOOJLLNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/31644-52-7
Synonym
Ethanamine, 2-(1-pyrrolidinylsulfonyl) hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=31644-52-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)