AABH97CE53A9
AA BLOCKS, INC.
4-isothiocyanato-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-isothiocyanato-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9N3O3S2/c1-8-6-11(13-17-8)14-19(15,16)10-4-2-9(3-5-10)12-7-18/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI
LTIWDUKNVMBOEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=956576-66-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)