Documenti fondamentali
AABH97CE530B
AA BLOCKS, INC.
2-(2,5-dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.35
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C18H17N3O3/c1-23-11-7-8-17(24-2)14(9-11)16-10-13(18(22)21-19)12-5-3-4-6-15(12)20-16/h3-10H,19H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI
KQVDADSXXMAKRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/438214-25-6
Synonym
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbohydrazide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=438214-25-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)