Documenti fondamentali
AABH97CE4ED9
AA BLOCKS, INC.
3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.6
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c1-3-5-6(7(8)10)4(2)11-9-5/h3H2,1-2H3
InChI
IPTLCBNDPDQIRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/99298-90-5
Synonym
3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=99298-90-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)