Documenti fondamentali
AABH97CE4B8B
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)quinoline-4-carbonyl chloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
SKU del venditore: AA00HDHU-500MG
CHF 713.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 713.48
1 G
CHF 773.02
5 G
CHF 1’465.27
10 G
CHF 2’057.83
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.21
Numero MDL:
SKU del venditore: AA00HDHU-500MG
CHF 713.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)-4-quinolinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO/c1-10-3-4-11(2)13(7-10)17-9-15(18(20)22)14-8-12(19)5-6-16(14)21-17/h3-9H,1-2H3
InChI
LWZACAPKZLDXKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160263-15-9
Synonym
6-Chloro-2-(2,5-dimethylphenyl)quinoline-4-carbonylchloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160263-15-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)