Documenti fondamentali
AABH97CD78E4
AA BLOCKS, INC.
Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
Scegli un formato
1 MG
CHF 349.36
5 MG
CHF 368.74
10 MG
CHF 406.13
SKU del venditore: AA0099Z2-1MG
CHF 349.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 349.36
5 MG
CHF 368.74
10 MG
CHF 406.13
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
SKU del venditore: AA0099Z2-1MG
CHF 349.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (E)-(2-hydroxyphenyl)(oxo)methylimidoformate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-6-10-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11/h2-6,11H,1H3/b10-6+
InChI
PZHHJDXZNQZUSW-UXBLZVDNSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1000018-60-9
Synonym
(E)-(methyl N-[(E)-2-hydroxybenzoyl]carboximidate)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1000018-60-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)