Documenti fondamentali
AABH9616D4F4
AA BLOCKS, INC.
4-Chloro-6-methylpyrimidin-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.58
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-3-4(7)5(6)9-2-8-3/h2H,7H2,1H3
InChI
VPTJKMDVCFDSIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/89182-18-3
Synonym
Pyrimidine, 5-amino-4-chloro-6-methyl- (7CI)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=89182-18-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)