AABH9616BD9B
AA BLOCKS, INC.
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one, 9-(diethylamino)-2-hydroxy-
Scegli un formato
SKU del venditore: AA002H4O-100MG
CHF 626.26
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AA002H4O-100MG
CHF 626.26
Iupac Name
9-(diethylamino)-2-hydroxy-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Inchi Code
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)12-5-8-16-18(9-12)25-19-11-17(24)14-7-6-13(23)10-15(14)20(19)21-16/h5-11,23H,3-4H2,1-2H3
InChI
BQNBSFWYKVAWQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=188712-75-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)