Documenti fondamentali
AABH93DE4601
AA BLOCKS, INC.
VU0155041 (sodium salt)
Scegli un formato
5 MG
CHF 104.30
10 MG
CHF 138.92
50 MG
CHF 293.98
SKU del venditore: AA009GMZ-5MG
CHF 104.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 104.30
10 MG
CHF 138.92
50 MG
CHF 293.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.17
Numero MDL:
SKU del venditore: AA009GMZ-5MG
CHF 104.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium (1S,2R)-2-((3,5-dichlorophenyl)carbamoyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15Cl2NO3.Na/c15-8-5-9(16)7-10(6-8)17-13(18)11-3-1-2-4-12(11)14(19)20;/h5-7,11-12H,1-4H2,(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t11-,12+;/m1./s1
InChI
ZFDOLOCYGVTGDQ-LYCTWNKOSA-M
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1259372-69-4
Synonym
VU0155041SodiumSalt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1259372-69-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)