Documenti fondamentali
AABH93DE3541
AA BLOCKS, INC.
di([1,1'-biphenyl]-3-yl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.42
Numero MDL:
Iupac Name
di([1,1'-biphenyl]-3-yl)amine
Inchi Code
1S/C24H19N/c1-3-9-19(10-4-1)21-13-7-15-23(17-21)25-24-16-8-14-22(18-24)20-11-5-2-6-12-20/h1-18,25H
InChI
LXOCTSJQHHCASE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/169224-65-1
Synonym
Bis(3-biphenylyl)amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=169224-65-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)