Documenti fondamentali
AABH93DE2B7F
AA BLOCKS, INC.
1,2-Nonanediol
Scegli un formato
5 G
CHF 390.90
SKU del venditore: AA003DCM-5G
CHF 390.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 390.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Numero MDL:
SKU del venditore: AA003DCM-5G
CHF 390.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2-nonanediol
Inchi Code
1S/C9H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI
LJZULWUXNKDPCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42789-13-9
Synonym
1,2-Dihydroxynonane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42789-13-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)