AABH93DE15F4
AA BLOCKS, INC.
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
About This Item
Iupac Name
1-(dichloromethoxy)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
Inchi Code
1S/C4H2Cl2F6O/c5-2(6)13-4(11,12)1(7)3(8,9)10/h1-2H
InChI
GZJFDMGJHHVNAC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/56860-82-3
Synonym
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Dichloromethyl Ether
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=56860-82-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)