Documenti fondamentali
AABH303716BE
AA BLOCKS, INC.
N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-2-acetamido-3-(2,2-dichlorovinylthio)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)2-14-3-6(8)9/h3,5H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
InChI
VDYGORWCAPEHPX-YFKPBYRVSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/126543-43-9
Synonym
N-acetyl-(2,2-dichlorovinyl)cysteine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=126543-43-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)