AABH303707DE
AA BLOCKS, INC.
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)ethyl Ester
About This Item
Iupac Name
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-benzo[f]isoindol-2-yl)ethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C15H10F3NO5S/c16-15(17,18)25(22,23)24-6-5-19-13(20)11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-12(11)14(19)21/h1-4,7-8H,5-6H2
InChI
VKCKBLUPFMXLRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=128651-50-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)