AABH3036E3E0
AA BLOCKS, INC.
2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: AA00APFG-500MG
CHF 447.66
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AA00APFG-500MG
CHF 447.66
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-indol-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10(13)7-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)11/h1-4H,5-7H2,(H,12,13)
InChI
ZYKYVZPUUGVMFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=193544-62-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)