Documenti fondamentali
AABH14DD9856
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-8(10)6-4-12-7(9-6)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
PCPLDAPZQBQPBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1344088-62-5
Synonym
Methyl2-Cyclopropyloxazole-4-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1344088-62-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)