Merck
Un piccolo cambiamento - Un grande impatto
Misurazioni più costruttive
Piccoli cambiamenti nelle strisce reattive per un grande impatto sull’ambiente
Da oltre 50 anni, i nostri clienti ripongono la loro fiducia nelle nostre strisce reattive e nelle nostre cartine, che consentono la determinazione semiquantitativa di pH, ioni e composti direttamente al momento del campionamento o durante i test in processo. Siamo sempre alla ricerca di nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio, continuando a dimostrare il nostro impegno nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile. Abbiamo recentemente rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® nell’intento di identificare le opportunità più significative per ridurne al minimo l'impatto ambientale, continuando a offrire ai clienti le medesime prestazioni. 
Poiché i laboratori di tutto il mondo fanno ampio uso di strisce reattive, ci siamo posti l’obiettivo di incoraggiare un consumo e una produzione responsabili delle nostre strisce reattive MQuant®. I risultati, descritti di seguito, evidenziano l'impatto dei piccoli cambiamenti apportati al design sull'impronta ecologica dei prodotti e la necessità di continuare questo lavoro di revisione e aggiornamento. Valutiamo continuamente le possibili opportunità di rinnovare i prodotti, migliorandone gli attributi di sostenibilità ambientale. 
L'impatto dei piccoli cambiamenti apportati al design sull'impronta ecologica
Icona che rappresenta un cestino dei rifiuti
Meno rifiuti
Minor ampiezza delle strisce reattive: in alcuni dei nostri prodotti, le strisce reattive sono composte da materiale plastico di circa 6 mm di larghezza; da un'analisi condotta dai team di prodotto interni è emerso che è possibile ridurre tale ampiezza a 5,5 mm senza alcuna variazione in termini di prestazioni. Questa riduzione permetterebbe di risparmiare circa l'8% di materiale nella produzione delle strisce reattive, riducendo il consumo di materiale plastico monouso.
Risparmio di plastica e riduzione dei materiali di fabbricazione riducendo dimensioni e peso dei prodotti
Tubetto in alluminio riciclato: il materiale del contenitore primario, inizialmente alluminio vergine, è stato sostituito da alluminio riciclato, proveniente per il 60% da riciclo post-industriale e per il restante 40% da scarti di alluminio destinato al confezionamento dei prodotti in azienda. Ricerche hanno dimostrato che la lavorazione dell’alluminio riciclato richiede il 95% in meno di energia rispetto all’alluminio vergine.1
Il miglioramento a carico del confezionamento ottenuto evitando l’impiego di materiali vergini, è in linea con il nostro piano SMASH per gli imballaggi. 
    Icona che rappresenta una scatola di cartone.
    Scatola di cartone: per le strisce reattive che richiedono una scatola di cartone come imballaggio secondario, abbiamo iniziato la transizione verso l’impiego di materiali di confezionamento certificati, il che contribuisce a garantire che i nostri imballaggi siano responsabili e ottenuti da fonti sostenibili. Questo tipo di certificazione concorre ai nostri obiettivi di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale che si spingono oltre la riduzione delle emissioni di gas serra.
      Icona che rappresenta un tablet.
      Il foglietto illustrativo non è più disponibile in versione cartacea, ma viene fornito in versione digitale tramite un codice QR apposto sulla confezione che conduce all'app My M Safety.
      Si stima che tale digitalizzazione eviti il consumo di più di 2 tonnellate di carta all'anno. Scaricate subito l'app.
      La riduzione del consumo di materiali di imballaggio implica anche che il prodotto sia più leggero da spedire. 
        Logo che rappresenta un globo verde
        Il nostro approccio al Design for Sustainability promuove una revisione sistematica dei prodotti finalizzata alla riduzione della loro impronta ambientale. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
        I prodotti che beneficiano di una riduzione significativa della loro impronta ambientale o che sono in linea con altri obiettivi di sostenibilità nel nostro portafoglio sono identificati come "Prodotti Alternativa verde" e contrassegnati da un'icona verde. Le strisce reattive sottoposte a migliorie sono identificate come "Prodotti Alternativa verde" nell’ambito dei "Prodotti reingegnerizzati".
        I nostri team che si occupano di progettazione e sostenibilità dei prodotti sono costantemente alla ricerca di opportunità di miglioramento. Altre migliorie che potrebbero essere introdotte in futuro riguardano i materiali di imballaggio e la riduzione dei processi ad alta energia relativamente al trasporto e allo stoccaggio. Continueremo a individuare le opportunità di miglioramento della sostenibilità dei nostri prodotti per rispettare il nostro impegno nei confronti dei clienti e dell'ambiente. 
          Tre tubetti di strisce reattive vicino ad alcune strisce e a un campione di succo di mela.
          Le strisce reattive MQuant® sono utilizzate per lo screening semiquantitativo di diversi ioni nelle analisi alimentari e ambientali.
          Sei tubetti di strisce reattive.
          Le strisce reattive MQuant® consentono la determinazione semiquantitativa di più di 30 ioni, composti organici e inorganici differenti in un intervallo di concentrazione che va da mg/L a g/L.
          Scoprite le nostre strisce reattive ora più ecosostenibili. Utilizzando le nostre strisce reattive MQuant®, renderete le vostre analisi di tutti i giorni più amiche dell’ambiente.
          Esclusione di responsabilità: le modifiche precedentemente descritte non riguardano tutti i prodotti della linea MQuant®. Per domande su un prodotto in particolare, non esitate a contattarci.