Infiammate la vostra ricerca
Saggi immunologici per i biomarcatori di neuroinfiammazione
Saggi immunologici per studi di neuroimmunologia e neuroinfiammazione
Il ruolo dei saggi immunologici negli studi di neuroimmunologia e neuroinfiammazione
La neuroinfiammazione svolge un ruolo chiave nei processi cronici delle malattie degenerative causate da lesione cerebrale traumatica (TBI) o da lesione del midollo spinale. Nell’Alzheimer (MA), nel morbo di Parkinson, nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e nella sclerosi multipla (SM), la progressione della malattia è associata a infiammazione. Elevati livelli di marcatori pro-infiammatori nel cervello in età avanzata possono accrescere il rischio di declino cognitivo e di sviluppare una malattia neurodegenerativa.
In risposta alle necessità dei neuroscienziati, mettiamo a disposizione i saggi multiplex MILLIPLEX® per la piattaforma Luminex® e i saggi ad alta sensibilità Single Molecule Counting (SMC®) per lo strumento SMCxPRO®. Questi saggi immunologici consentono ai ricercatori di studiare la neuroimmunologia e la neuroinfiammazione monitorando i biomarcatori prima dell’esordio di una malattia neurodegenerativa, quando la malattia cronica si è manifestata e nel corso di eventuali trattamenti terapeutici finalizzati a rallentarne il decorso.
Figura 1.Concentrazione degli analiti del Pannello MILLIPLEX® A umano in campioni di soggetti affetti da malattie neurodegenerative. Campioni di LCR di soggetti controllo sani (n=9), di soggetti con declino cognitivo lieve (DCL) (n=10) e con MA (n=13). **p < 0,005 ***p > 0,0005.
Analisi delle citochine nelle malattie neurodegenerative
Il dosaggio di citochine e chemochine, marcatori di neuroinfiammazione e biomarcatori di neurodegenerazione in campioni di liquido cefalorachidiano (LCR), siero/plasma, colture cellulari e lisati di tessuto consente ai ricercatori di studiare il decorso della malattia associata a neuroinfiammazione e neurodegenerazione. La neuroinfiammazione può giocare un ruolo importante nella MA e in altre malattie neurodegenerative, per cui l’utilità di un’ampia profilazione delle citochine nei campioni di LCR è indiscussa. I pannelli MILLIPLEX® A e B di citochine/chemochine/fattori di crescita umani consentono di effettuare numerose tipologie di saggi multiplex con una riduzione di tempo, fatica e costi rispetto ai metodi tradizionali.
Figura 2.Determinazione di biomarcatori di MA nel LCR. Analisi di campioni di LCR controllo e MA con tutti i seguenti kit SMC® (kit SMC® fosfo-tau (T181), kit SMC® tau totale, kit SMC® TDP-43, kit SMC® SNAP-25) hanno permesso di rilevare differenze statisticamente significative nei livelli di tau fosforilata T181 (p<0,02), tau totale (p<0,03), TDP-43 (p<0,01), e SNAP-25 (p<0,02).
Analisi ultrasensibili dei biomarcatori di malattie neurodegenerative
La necessità di poter determinare i biomarcatori della MA in campioni ematici ha alimentato una continua ricerca di nuovi candidati. Tuttavia, i limiti di sensibilità dei saggi immunologici convenzionali possono interferire con l’identificazione dei biomarcatori ematici. Tecnologie immunologiche ad alta sensibilità, come la metodica SMC®, possono trasformare la ricerca sulle malattie neurodegenerative consentendo il dosaggio di proteine a ridotta abbondanza in diversi fluidi biologici e offrendo l’opportunità di identificare nuovi biomarcatori.
Non esitate a chiedere informazioni sui prodotti per immunodosaggi negli studi sulla neuroinfiammazione
Network error: Failed to fetch
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Network error: Failed to fetch
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Network error: Failed to fetch
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Risorse correlate
- How High Sensitivity Immunoassays Expand Neuroscience Research | SMC® Technology
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
- Integrating Multiplex and High Sensitivity Immunoassay Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
- Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers | MILLIPLEX® Assays
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
- Neuroscience Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Neuroscience multiplex assays, such as MILLIPLEX® multiplex assays, enable simultaneous measurement of neuroscience-related biomarkers to gain a better picture of neurodegenerative diseases, neurological disorders, and neuropeptide/neurohormone signaling.
- /CH/it/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- Power of High Sensitivity Immunology Assays | SMC® Technology
See how to enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunology assays by harnessing SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
- Immunology Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
- Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
- Overview of Luminex® Multiplex Assay Technology | MILLIPLEX® Multiplex Assays
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results. See how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research for immunology, cancer, veterinary medicine, metabolism/endocrinology, and more.
- Overview of Ultrasensitive Immunoassay Technology | SMC® Technology
See an overview of ultrasensitive immunoassay technology with Single Molecule Counting (SMC®) technology, including its workflow, biomarker detection platform, research areas, advantages of high sensitivity SMC® assays, and more.
- Conferma® ELISAs: Designed for Sample Detection & Lot Consistency
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- How to Select Your Immunoassay Platform
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.