Merck
AccueilPurification de l'ADN et de l'ARNRéférences croisées des produits de purification de l'ADN et de l'ARN
Références croisées des produits de purification de l'ADN et de l'ARN
La purification des acides nucléiques constitue l'une des premières étapes de nombreux protocoles et workflows expérimentaux. Elle précède les applications en aval telles que la PCR, la qPCR, le génotypage, le séquençage, le séquençage de nouvelle génération, le clonage et l'expression. Les kits de purification utilisent généralement des colonnes à base de silice et des réactifs de lyse et d'extraction spécialisés afin d'obtenir de l'ADN plasmidique, de l'ADN génomique ou de l'ARN purifié à partir de divers types d'échantillons. Ces kits présentent les principaux avantages suivants par rapport aux méthodes de laboratoire "artisanales" ou "maison" :
  • Suppression de l'extraction dangereuse au phénol-chloroforme
  • Réduction des déchets dangereux
  • Utilisation limitée de hottes très énergivores
  • Procédure de purification fiable et uniforme nécessitant une formation minimale
La gamme de kits de purification des acides nucléiques GenElute™ fournit des solutions sur mesure adaptées à une grande variété de types d'échantillon et de conditions. Ces kits constituent une solution économique pour les laboratoires de toutes tailles, offrant plus de préparations à un meilleur prix que les concurrents habituels.
Notre document Références croisées des produits de purification fournit des recommandations aux clients désirant remplacer les produits QIAGEN™ couramment utilisés.
Préparation plasmidique
Post-traitement
Purification d'ADN
Purification d'ARN
Formats à haut débit (96 puits)