![Colonnes TSKgel® SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/405/903/b1c06b6d-8afb-4b00-a031-3632fc748586/640/b1c06b6d-8afb-4b00-a031-3632fc748586.jpg)
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
![Colonnes TSKgel® SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/405/903/b1c06b6d-8afb-4b00-a031-3632fc748586/640/b1c06b6d-8afb-4b00-a031-3632fc748586.jpg)
Synonyme(s):
TSKgel® SWXL Columns
Products
Catégorie de produit
Fabricant
Agence
USP Suitability
Technique de séparation
D.I. (mm)
Longueur (cm)
Granulométrie (µm)
Dimension de pores (Å)
Technique
Showing 1-1 of 1