Merck
Methotrexate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Methotrexate
Methotrexate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s):
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44
Products
Marque
Source biologique
Poids de la formule
Alias de gène
Fabricant
Forme physique
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Famille d'API
Type de matériau de référence
Technique
Showing 1-4 of 4