Merck
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph Eur
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s):
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Products
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Agence