Merck
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)
Synonyme(s):
TmPyPB
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H27N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.65
Products
Marque
Poids de la formule
Niveau de qualité