Nom du produit
N-Adipoylglycine analytical standard
Référence du produit
53603
Marque du produit
sial
Numéro CAS
66060-81-9
Poids moléculaire
203.19
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |