Nom du produit
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid 97%
Référence du produit
663409
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
23464-98-4
Poids moléculaire 
218.21
Test
Caractéristique
APPEARANCEWHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS OR CRYSTALLINE
 POWDER AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 58.4% - 62.7%
 NITROGEN 12.3% - 13.3%
 AND/OR
TITRATION96.5% - 103.5% (WITH NAOH)
GAS LIQUID96.5% (MINIMUM)
 APPROVED JANUARY 2006