Merck
Pipeteurs
Pipetage multicanaux pour la distribution de liquides
Un pipeteur est une aide au pipetage utilisée pour faciliter le processus de transfert d'échantillons liquides. Il présente plusieurs avantages, notamment la réduction du risque de contamination, la réduction de la fatigue des mains et la diminution du stress pendant les longues heures de travail. L'utilisation d'un pipeteur permet aux chercheurs de manipuler les liquides avec plus de précision et d'obtenir des résultats fiables dans diverses applications de laboratoire. Il en existe de différentes tailles et de différents types, et ils sont généralement constitués d'un tube fin avec un embout conique et utilisent des mécanismes tels qu'un piston ou une poire pour aspirer et distribuer des liquides.
Pour en savoir plus 
Pipeteurs mécaniques
Les pipeteurs mécaniques utilisent divers mécanismes, tels que les pistons ou le déplacement d'air, pour aspirer et distribuer un volume mesuré de liquide. Ces pipeteurs offrent des avantages tels que la précision, la répétabilité et la facilité d'utilisation, ce qui les rend adaptés à diverses applications, notamment la préparation d'échantillons, la distribution de solutions et le mélange. Les pipeteurs mécaniques sont disponibles en plusieurs tailles et formats pour répondre aux besoins spécifiques des chercheurs dans différents domaines scientifiques.
Pipeteurs à répétition
Les pipeteurs à répétition, également appelés pipettes à répétition, sont conçus pour simplifier et accélérer les tâches répétitives de manipulation de liquides, telles que la distribution de réactifs ou l'aliquotage d'échantillons. Ils sont dotés d'un volume réglable et d'un piston rotatif ou d'un mécanisme de cadran, ce qui permet aux chercheurs de régler le volume souhaité pour des distributions répétées. Ces pipeteurs éliminent le besoin de pipetage répétitif à l'aide de pipettes ordinaires, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le nombre d'erreurs. Les pipeteurs à répétition sont largement utilisés dans divers domaines scientifiques, notamment la biologie moléculaire, la microbiologie et les diagnostics cliniques.
Pipeteurs électroniques
Les pipeteurs électroniques intègrent des composants et des mécanismes électroniques permettant de mesurer et de distribuer avec précision des volumes spécifiques de liquides. Ils sont plus ergonomiques et minimisent la nécessité d'exercer une force lors de l'aspiration et de la distribution des échantillons, réduisant ainsi efficacement le risque de lésions dues au pipetage répétitif.
Contrôleurs de pipette
Les contrôleurs de pipette vous permettent de remplir et de libérer rapidement des volumes précis. Ils se fixent à une pipette, qui peut être en verre ou en plastique, et servent à maintenir le liquide ou le volume lui-même.
Un contrôleur de pipette est idéal pour transférer des milieux de culture et d'autres liquides pour les cultures cellulaires, les cultures de bactéries et de levures et la préparation d'échantillons (extraction d'ADN/ARN/protéines). Il peut également être utilisé pour transférer des liquides tels que des tampons, des produits chimiques et d'autres réactifs.
Pipeteurs à déplacement positif
Les pipeteurs à déplacement positif sont particulièrement utiles pour le pipetage de liquides très visqueux ou moussants, de liquides ayant une densité ou une pression de vapeur élevée, ou de liquides délicats pouvant être difficiles à manipuler avec d'autres techniques de pipetage. Ces pipeteurs conviennent parfaitement à la manipulation de liquides susceptibles d'être contaminés, tels que l'ADN, l'ARN, les protéines ou les échantillons infectieux. Le piston forme un joint étanche avec l'embout de piston jetable, empêchant tout liquide d'entrer en contact avec le pipeteur lui-même. Les pipeteurs à déplacement positif peuvent traiter une large gamme de types de liquides, notamment les solutions aqueuses, les huiles, les solvants organiques et les substances volatiles.
Pipeteurs Eppendorf
Pipeteur manuel Eppendorf® Reference® 2
Le pipeteur manuel Eppendorf® Reference® 2 est doté d'un bouton unique ergonomique et fait preuve d'une précision et d'une exactitude élevées avec des efforts d'utilisation réduits. Il est entièrement autoclavable, ce qui évite toute procédure de décontamination. Ce pipeteur est disponible en version monocanal à volume fixe ou variable, ainsi qu'en configurations à 8 et 12 canaux. Il est utilisé pour diverses tâches, notamment le pipetage avant, le pipetage inverse, l'élimination des surnageants, le mélange d'échantillons, l'extraction de phase et le remplissage des plaques, des gels et des récipients de réaction.
Eppendorf® Research plus
Le pipeteur Eppendorf® Research plus est l'un des pipeteurs mécaniques les plus sûrs et les plus ergonomiques. Il répond aux exigences les plus élevées en matière de précision et d'exactitude, tout en offrant un haut degré de flexibilité. Sa conception légère et la réduction de l'effort de pipetage contribuent à soulager la main et le bras. Disponible en version monocanal à volume fixe ou variable, et en configurations à volume variable à 8, 12, 16 ou 24 canaux.
Eppendorf® Xplorer®
Les pipeteurs Eppendorf® Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus sont des pipeteurs électroniques disponibles en configurations à 1, 8, 12, 16 et 24 canaux. Ils sont conçus pour aspirer et distribuer des volumes de liquide allant de 0,5 µl à 10 ml. Ces pipeteurs sont réputés pour leur simplicité, leur rapidité et leur précision. Ils sont utilisés pour le pipetage automatisé de liquides, le pipetage inverse pour les solutions non aqueuses et le remplissage manuel de plaques, de gels et de récipients de réaction.
Eppendorf® Move It
Les pipeteurs multicanaux Eppendorf® Move It avec espacement réglable des pointes accélèrent et simplifient le pipetage simultané de plusieurs échantillons. Une conception unique sans raccord de tuyau garantit une précision et une durabilité accrues, ainsi que la sécurité des utilisateurs et des échantillons. Les pipettes multicanaux Move It avec espacement réglable des pointes étant conçues sans tuyaux, la tête de la pipette peut être tournée à 360°. L'utilisateur bénéficie d'une bonne lisibilité de l'écran. Cela permet non seulement d'adopter une posture ergonomique et détendue, mais également d'identifier rapidement tous les paramètres, ce qui permet de gagner un temps précieux à la paillasse du laboratoire.
Eppendorf® Easypet
Le contrôleur de pipette Eppendorf ® Easyset offre une précision et un contrôle complet de la vitesse, ce qui le rend parfait pour la distribution en série et la remise en suspension de culots bactériens ou cellulaires. Ce dispositif léger et bien équilibré a été conçu dans un souci d'ergonomie, garantissant une tenue confortable dans la main et permettant un pipetage sans fatigue. Il est également compatible avec tous les types de pipettes sérologiques et jaugées, de 0,1 à 100 ml.
Eppendorf® Multipette
Le pipeteur Eppendorf® Multipette est utilisé pour la distribution répétitive de volumes, ce qui accélère les longues séries de pipetage en éliminant la nécessité d'une aspiration répétée du liquide. Il s'agit d'un outil pratique et efficace couramment utilisé dans les laboratoires pour gagner du temps et s'épargner des efforts lors de la manipulation de multiples échantillons nécessitant la distribution d'un même volume de liquide. Le pipeteur Eppendorf® Multipette excelle dans la manipulation de liquides de différentes densités, viscosités et volatilités dans une plage de volumes allant de 1 µl à 10 ml (avec un prélèvement maximal de 50 ml). De plus, sa caractéristique unique permet de distribuer et d'aspirer des liquides jusqu'à 100 fois sans avoir à remplir l'embout de pipette.
Pipeteur Corning®
Les pipeteurs Corning® Lambda® Plus sont entièrement autoclavables et résistants aux UV, et présentent des niveaux élevés de précision et de reproductibilité. Ils sont disponibles en version monocanal ou multicanaux et peuvent être équipés de pointes de pipette de toutes les marques courantes. Ces pipettes ont été conçues pour conserver leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un passage à l'autoclave.
Pipette contre pipeteur
Une pipette est un tube gradué en verre ou en plastique utilisé pour mesurer et distribuer des volumes précis de liquide. Il existe différentes formes et tailles de pipettes, telles que les pipettes sérologiques, les micropipettes, les pipettes jaugées et les pipettes Pasteur. Une aide au pipetage, telle qu'un contrôleur de pipette ou une poire pour pipette, est généralement utilisée pour siphonner et distribuer des échantillons à partir de la pipette.
Un pipeteur est un type d'aide au pipetage qui fonctionne par déplacement d'air à l'aide d'un piston. Il génère un vide en déplaçant verticalement un piston en métal ou en céramique à l'intérieur d'un manchon étanche à l'air. Lorsque le piston se déplace vers le haut, sous l'effet de l'enfoncement du piston, un vide est créé et le liquide autour de la pointe se déplace dans ce vide et peut alors être transporté et libéré selon les besoins. Ces pipeteurs sont capables d'être très précis, mais sont sujets à des inexactitudes causées par les changements d'environnement, en particulier la température et la technique de l'utilisateur. Pour atténuer ces problèmes, il est essentiel d'entretenir l'équipement avec soin et de former les utilisateurs afin de garantir une technique constante.
Afin de réduire les troubles musculo-squelettiques causés par le pipetage répétitif, les pipettes électroniques remplacent généralement les pipettes mécaniques. Elles sont conçues pour être plus ergonomiques et plus confortables pour les utilisateurs, ce qui les rend idéales pour les applications à haut débit nécessitant plus d'exactitude, de précision et de constance.