V900580
N-Acetyl-L-glutamic acid
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
colorless to white
Pf
194-196 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
Clé InChI
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable