Principaux documents
SY3H99DEFE31
Synthonix Corporation
dimethyl 7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.11
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O4/c1-17-10(15)8-6-4-3-5-7(12)14(6)13-9(8)11(16)18-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VGSHEPCHNJOWLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/84093.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/84093.html