Key Documents
SY3H998DB6A6
Synthonix Corporation
imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-5-9-8-3-1-2-4-10(7)8/h1-5,11H,6H2
Clé InChI
SWAGAGZXOOYJDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/79996.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79996.html