Principaux documents
SY3H98B97D04
Synthonix Corporation
Methyl 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-anilino-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c1-24-19(23)20(21-18-10-6-3-7-11-18)12-14-22(15-13-20)16-17-8-4-2-5-9-17/h2-11,21H,12-16H2,1H3
Clé InChI
NPNNCHCGYDKUTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75855.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75855.html