Principaux documents
SY3H98B97A21
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H8FI/c1-4(2,5)3-6/h3H2,1-2H3
Clé InChI
MXPODJANGKJLIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74397.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74397.html