Key Documents
SY3H98B97825
Synthonix Corporation
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H9F2NO2/c11-10(12)14-7-2-1-6(5-8(7)15-10)9(13)3-4-9/h1-2,5H,3-4,13H2
Clé InChI
QLRXSZRQVDKVOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75661.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75661.html